Learn More
Bicarbonate de potassium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Product Code. 15622370 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100g
2.50kg
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15622370
Brand: Honeywell-Fluka 237205100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Réactif ACS, poudre, cristaux ou granulés, 99,7 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nom IUPAC hydrogénocarbonate de potassium
SMILES [K+].OC([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium Bicarbonate
Forme physique Powder, Crystals and/or Granules
Quantité 100 g
Formule linéaire KHCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Poids de la formule 100.12g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif ACS