Learn More
Bicarbonate de potassium, USP/FCC, poudre, Macron Fine Chemicals™
Code produit. 15558374
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
POLYSTORMOR
Conditionnement:
500g
Code produit. 15558374
Marque: Avantor Macron 673604
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Bicarbonate
CAS 298-14-6
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire CHKO3
Numéro MDL MFCD00011402
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OC([O-])=O
Nom IUPAC hydrogénocarbonate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
Poids de la formule 100.12
Qualité FCC / USP
Conditionnement POLYSTORMOR