Learn More
Borohydrure de potassium, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7080224
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Code produit. 15472777
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046847.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Source d’hydrogène, agent réducteur pour les aldéhydes, les cétones, les chlorures acides ; agent moussant pour les plastiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13762-51-1
Formule moléculaire BH4K
Poids moléculaire (g/mol) 53.94
Numéro MDL MFCD00011396
Clé InChI ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
CID PubChem 22892188
SMILES [BH4-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium borohydride
Point de fusion >400°C (decomposition)
Forme physique Granulés
Quantité 100 g
Formule linéaire KBH4
Numéro UN UN1870
Merck Index 14,7616
Informations sur la solubilité Soluble in water (19g/100g ); methanol (3;9g/100g ); 4:1 water:methanol mixture (13g/100g ).
Nom IUPAC bore(1-) potassique
Poids de la formule 53.94
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.494
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.17 g/mL