Learn More
Bromure de potassium, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454020
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Conditionnement:
1000g
100g
2.50kg
250g
5000g
500g
Code produit. 11454020
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16339.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Used as an analytical reagent and an oxidizing agent. Potassium bromate is used primarily as a maturing agent for flour and as a dough conditioner. It is also used as a laboratory reagent, in permanent-wave compounds such as food additives and explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme réactif analytique et agent oxydant. Le bromate de potassium est principalement utilisé comme agent de maturation pour la farine et comme conditionneur de pâte. Il est également utilisé comme réactif de laboratoire dans des composés à processus permanent tels que les additifs alimentaires et les explosifs.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’alcool, mais insoluble dans l’acétone et l’éthanol.
Remarques
Oxydant fort. Incompatible avec les matériaux combustibles, les matières organiques, les agents réducteurs, l’aluminium et les métaux en poudre fine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1435°C
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Point de fusion 730°C
Quantité 100 g
Merck Index 14,7618
Informations sur la solubilité Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids de la formule 119.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.559
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.75
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium bromide