Learn More
Bromure de potassium, Extra Pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit. 11438762 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
Code produit. 11438762
Marque: Fisher Chemical P/3960/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bromure de potassium, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
Nom IUPAC bromure de potassium
SMILES [K+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1435°C
Point de fusion 734°C
Couleur Blanc
pH 5 to 8.8
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Poids de la formule 119g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur <0.01mmHg at 20°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromide