Learn More
Carbonate de potassium, anhydre,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023257
Change view
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11457967 500 g 500g
11467967 2500 g 2500g
11477967 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11457967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16625.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
Le carbonate de potassium présente une vaste gamme d’applications industrielles et de recherche. La principale utilisation du carbonate de potassium est la fabrication de produits chimiques, d’engrais, de savon et de verre. Il est utilisé comme agent de séchage pour les solvants, notamment en présence de traces d’acides et comme un piège à acides produits lors de la synthèse organique. Il est utilisé comme agent tampon lors de la production de vin. Il est également utilisé comme inhibiteur dans les extincteurs. Dans la synthèse organique, il s’agit d’un réactif largement utilisé pour les réactions d’alkylation et d’arylation sur les centres du carbone, du soufre, de l’azote et de l’oxygène. Il est également utilisé dans la condensation aldolique, la réaction de Michael, l’acylation, la réaction de Wittig, la réaction de Knoevenagel, la réaction d’élimination, l’ouverture d’époxyde, la cyclisation, la réaction de couplage croisé catalysée par des métaux, l’hydratation et un large éventail de réactions.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de potassium possède une vaste gamme d’applications industrielles et de recherche. Le carbonate de potassium est principalement utilisé dans la fabrication de produits chimiques, d’engrais, de savon et de verre. Il est utilisé comme agent de séchage pour les solvants, notamment en présence de traces d’acides, et comme un accepteur des acides produits dans la synthèse organique. Il est utilisé comme agent tampon lors de la production de vin. Il est également utilisé comme agent d’extinction de feu dans les extincteurs. En synthèse organique, c’est un réactif largement utilisé pour les réactions d’alkylation et d’arylation sur les centres du carbone, du soufre, de l’azote et de l’oxygène. Il est également utilisé dans la condensation aldolique, la réaction de Michael, l’acylation, la réaction de Wittig, la réaction de Knoevenagel, la réaction d’élimination, l’ouverture d’époxyde, la cyclisation, la réaction de couplage croisé catalysée par des métaux, l’hydratation et un large éventail de réactions.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau. Non soluble dans l’acétone et l’alcool.
Remarques
Le carbonate de potassium est un solide hygroscopique et déliquescent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium carbonate
Point de fusion 891°C
Note relative au nom anhydrous
pH 11,5 à 12,5
Quantité 500 g
Formule linéaire K2CO3
Beilstein 4267587
Merck Index 14,7619
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Insoluble in acetone,and alcohol.
Nom IUPAC dipotassium carbonate
Poids de la formule 138.21
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.29
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium carbonate anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: carbonic acid