Learn More
Carbonate de potassium, ReagentPlus™, Honeywell
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Conditionnement:
12kg
1kg
2.50kg
5kg
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Carbonate |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | K2CO3 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4267587 |
| Nom IUPAC | dipotassium ; carbonate |
| Poids de la formule | 138.21g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Qualité | ReagentPlus |