Learn More
Carbonate de potassium, ReagentPlus™, Honeywell
Code produit. p-7071984 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Conditionnement:
12kg
1kg
2.50kg
5kg
Code produit. 15673160
Marque: Honeywell Research Chemicals 3102631KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Carbonate
Quantité 1 kg
Formule linéaire K2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
Nom IUPAC dipotassium ; carbonate
Poids de la formule 138.21g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus