Learn More
Chlorate de potassium, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498936
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11498936
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17075.0I
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3811-04-9 | ClKO3 | 122.55 g/mol
Potassium chlorate is used in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes. It can be utilized as a source of oxygen and also used in pyrotechnics and chemistry demonstrations. Potassium chlorate is useful for the flowering of dimocarpus longan and is a highly effective method for off-season fruit production. Potassium chlorate-osmium tetroxide oxidizing system has a useful application for the synthesis of alpha-dicarbonyl derivatives of acetylenic compounds and 2,3-dihydroxy-1,4-dione from a 2,5-dialkylfuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorate de potassium est utilisé comme désinfectant dans l’impression et la teinture de textiles et est utilisé dans la fabrication de noir d’aniline et d’autres colorants. Il peut être utilisé comme source d’oxygène et utilisé lors de spectacles pyrotechniques ou de démonstrations expérimentales. Le chlorate de potassium est utile pour la floraison du dimocarpus longan et constitue une méthode très efficace pour la production de fruits hors saison. L’oxydation du chlorate de potassium et du tétroxyde d’osmium est une réaction très efficace pour la synthèse de dérivés alpha-dicarbonyles de composés acétyléniques et de 2,3-dihydroxy-1,4-dione à partir d’un 2,5-dialkylfuran.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le glycérol. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Ne pas conserver à proximité des substances non-compatibles. Stocker dans un endroit bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3811-04-9
Formule moléculaire ClKO3
Poids moléculaire (g/mol) 122.55
Numéro MDL MFCD00011361
Clé InChI VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
CID PubChem 6426889
Nom IUPAC potassium ; chlorate
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Spécification
Point d’ébullition 400°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Potassium chlorate
Point de fusion 368°C
Quantité 5000 g
Numéro UN UN1485
Merck Index 14,7620
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerol. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 122.55
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.32
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium chlorate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium chlorate