Learn More
Chlorure de potassium, 0,0375, M, étalon de conductivité, Thermo Scientific Chemicals
37.00€ - 118.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
Nom IUPAC | Chlorure de potassium |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11306149
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042694.AP |
500 mL |
37.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042694.K2 |
1 L |
45.10€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11375437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042694.K7 |
4 L |
118.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32588 | |
[Cl-].[K+] |
ClK | |
MFCD00011360 | |
4873 | |
Chlorure de potassium |
Spécification
Potassium chloride Conductivity Standard | |
5000μmho at 25°C | |
ClK | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Chlorure de potassium | |
4873 | |
74.55 | |
Liquide |
0.0375M | |
7447-40-7 | |
MFCD00011360 | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-211-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only