Learn More
Chlorure de potassium, 0,0765, M, étalon de conductivité, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11316149
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
Code produit. 11316149
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042695.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloride Conductivity Standard
Note relative au nom 10000μmho at 25°C
Odeur Odorless
Forme physique Liquide
Concentration 0.0765 M
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Quantité 500 mL
Poids de la formule 74.55