Learn More
Chlorure de potassium 3M/l + AgCl, Chem Lab™
Code produit. 11935068
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
Code produit. 11935068
Marque: Chem-Lab CL03.1105.0250
Edge
Solution de remplissage électrolytique pour électrodes de pH.
  • Formule moléculaire : KCl-H20 AgCl saturé
  • Masse molaire : 74,56g/mol
  • N° CAS : 7447-40-7
Spécification
CAS 7447-40-7
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Formule moléculaire ClK
Numéro MDL MFCD00011360
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Poids de la formule 74.56g/M
Densité 1.13g/mL