Learn More
Chlorure de potassium, ≥ 99,0 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15668030 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Code produit. 15668030
Marque: Honeywell Research Chemicals P4504500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99,0%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC potassium;chloride
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1413°C (1013hPa)
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 772°C
Couleur Colorless
pH 5 to 8 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire KCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 74.55g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.98g/mL at 25°C