Learn More
Chlorure de potassium, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
25g
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1420.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Potassium chloride |
| Point de fusion | 770.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.4 to 8.6 (5% soln. at 25°C) |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 100.5% (Argentometry) |
| Formule linéaire | KCl |
| Fieser | 06,480 |
| Afficher plus |