Learn More
Chlorure de potassium, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10236350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
Code produit. 10236350
Marque: Thermo Scientific Acros 196770010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1420.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 770.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 100.5% (on dried substance) (Argentometry)
Formule linéaire KCl
Fieser 06,48
Merck Index 15,7742
Informations sur la solubilité Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.54
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)