Learn More
Étalon de conductivité au chlorure de potassium, 2765 μS, Chem-Lab
Code produit. 11955436
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11955436
Marque: Chem-Lab CL03.1102.1000
Étalonne l’équipement de mesure de la conductivité. L’étalon de conductivité au chlorure de potassium, 2 765 μs, Chem-Lab, est concentré précisément sur un niveau de conductivité électrolytique LF spécifique afin d’étalonner et de vérifier les performances des instruments de mesure et sondes de conductivité.
L’utilisation d’un étalon de conductivité garantit que les instruments sont correctement étalonnés pour des mesures précises. En plaçant les sondes dans une solution avec une capacité de transfert identifiée, les paramètres de l’équipement peuvent être ajustés avant les tests. Les solutions KCl sont utilisées pour étalonner les instruments de conductivité qui se lisent directement en microsiemens ou en millisiemens. Le chlorure de potassium est un sel très stable et constitue une norme internationale d’étalonnage pour la mesure de la conductivité.
Spécification
CAS 7447-40-7
Odeur Odorless
Densité 1.01g/mL
Conductivité 2765μS at 25°C
2542μS at 20°C (±1%)
Forme physique Liquide
Formule moléculaire ClK
Concentration 0.02 mol/L
Numéro MDL MFCD00011360
Couleur Incolore
pH ±5
À utiliser avec (équipement) Conductimètre
Solubilité Soluble
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
Quantité 1 L
ChEBI CHEBI:32588
Poids de la formule 74.56g/mol