Learn More
Chlorure de potassium, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit. p-5390819 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 15578074
Marque: Avantor J.T.Baker 304601
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.55
Qualité FCC / USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.99kg