Learn More
Chlorure de potassium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 à 100,5 % (AT), ≤ 0,0001 % Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15641170 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
25kg
4 pièces
500g
5kg
6 pièces
Code produit. 15641170
Marque: Honeywell-Fluka 12636500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 à 100,5 % (AT), ≤ 0,0001 % Al
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 500 g
Formule linéaire KCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.55g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (AT)
Qualité puriss.
Conditionnement Bouteille en plastique
Densité 1.98g/mL at 25°C