Learn More
Chlorure de potassium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 à 100,5 % (AT), ≤ 0,0001 % Al, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
25kg
4 pièces
500g
5kg
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Chloride |
| Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | KCl |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Nom IUPAC | Chlorure de potassium |
| Poids de la formule | 74.55g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 to 100.5% (AT) |
| Qualité | puriss. |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Afficher plus |