Learn More
Solution de chlorure de potassium, 3M, SI Analytics™
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1L
Description
- Solution d’iodure de potassium 3 mol/, stérilisé 250 ml
- Pour remplir ou remplacer l’électrolyte de référence
- En flacons en verre DURAN™ de 250 ml
- Autres solutions et autres unités d’emballage sur demande
- Type : 3 mol/l de KCI
Spécification
Spécification
| Point de fusion | −9.7°C |
| Point d’ébullition | 106.3°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.13g/cm3 |
| Concentration | 3 M |
| pH | 7 |
| Quantité | 250 ml |
| Type de solution | Solution de chlorure de potassium |
| Odeur | Odorless |
| Conditionnement | Flacon DURAN™ |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur