Learn More
Solution de chlorure de potassium, 3M, SI Analytics™
Code produit. p-8014345 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1L
Code produit. 10262171
Marque: SI Analytics 285138427
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution de chlorure de potassium SI Analytics™, 3M est utilisée dans l’application et la préparation de solutions électrolytiques.
  • Solution d’iodure de potassium 3 mol/, stérilisé 250 ml
  • Pour remplir ou remplacer l’électrolyte de référence
  • En flacons en verre DURAN™ de 250 ml
  • Autres solutions et autres unités d’emballage sur demande
  • Type : 3 mol/l de KCI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion −9.7°C
Point d’ébullition 106.3°C
Couleur Incolore
Densité 1.13g/cm3
Concentration 3 M
pH 7
Quantité 250 ml
Type de solution Solution de chlorure de potassium
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon DURAN™
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau