Learn More
Chlorure de potassium 3M avec AgCl, solution de remplissage d’électrode, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11593162 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11593162
Marque: Reagecon EFS3AC
Utilisé pour le remplissage ou le remplacement de l’électrolyte de référence dans les électrodes de référence d’argent/de chlorure d’argent ou de calomel. Le chlorure de potassium 3M avec AgCl, solution de remplissage d’électrode, Reagecon™ est la solution de remplissage de choix dans les titrations potentiométriques ou les mesures directes de pH, de redox ou d’ions.
Un bon électrolyte doit remplir un certain nombre de conditions  : l’équitransfert de la combinaison cations/anions doit être aussi proche que possible de l’équimobile, avoir une activité constante de chlorure, une conductance électrique élevée et aussi réactive que possible sur le plan non chimique.
Le chlorure de potassium (KCl) remplit toutes ces conditions dans une mesure plus ou moins importante et est la solution de remplissage de choix dans les titrations potentiométriques ou les mesures directes de pH, de redox ou d’ions où des électrodes de référence de chlorure d’argent/argent ou de calomel sont utilisées. 3 M KCl est approprié lorsque la température de travail est d’au moins 20 °C.
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7, 7783-90-6
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Concentration 3 mol/L, saturé en AgCl
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Type de solution Solution de remplissage pour électrodes
Nom IUPAC Chlorure de potassium