Learn More
Cyanure de potassium, qualité technique, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7071772 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
6 pièces
Code produit. 15641080
Marque: Honeywell-Fluka 118131KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Technique, ≥96 %
  • Produits chimiques sans norme établie pour les niveaux de qualité et d’impuretés ou produits dont la pureté est < 90 %
  • Variation possible de la couleur et de la forme physique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Poids moléculaire (g/mol) 65.116
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
CID PubChem 9032
Nom IUPAC cyanure de potassium
SMILES [C-]#N.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Cyanide
Quantité 1 kg
Formule linéaire KCN
Numéro UN 1680
Beilstein 3593645
Poids de la formule 65.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥96%
Qualité Technique