Learn More
Bichromate de potassium, cristal, étalon primaire, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 14874641 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
500g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 14874641
Marque: Avantor J.T.Baker 309301
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Dichromate
Note relative au nom Primary Standard
CAS 7778-50-9
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule moléculaire Cr2K2O7
Synonyme potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
Clé InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Poids moléculaire (g/mol) 294.182
CID PubChem 24502
ChEBI CHEBI:53444
Poids de la formule 294.19
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.68kg