Learn More
Solution de dichromate de potassium 0,0417 mol/l, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Dichromate solution |
Concentration | 0.0417mol/L (0.25 N) |
CAS | 7732-18-5 |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 1000 mL |
Numéro UN | 3287 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium dichromate 1/24M (0.0417M) (0.25N). Volumetric Solution
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .