Learn More
Dihydrogénoorthophosphate de potassium, HPLC pour détection électrochimique, Fisher Chemical
Code produit. 10598250 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10598250 250 g Récipient de poudre en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10598250 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/4810/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 253°C
CAS 7778-77-0
Couleur Blanc
pH 4.5
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Formule moléculaire H2KO4P
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
Poids de la formule 136.09g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique