Learn More
Disulfite de potassium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
50kg
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Disulfite |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | K2S2O5 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 222.32g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥96% (iodometric) |
| Qualité | puriss. p.a. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium disulfite
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Dipotassium disulphite