Learn More
Disulfite de potassium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Code produit. 15653360 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
50kg
6 pièces
Code produit. 15653360
Marque: Honeywell-Fluka 312686X1KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., poudre, ≥ 96 % (iodométrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16731-55-8
Formule moléculaire K2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 222.31
Numéro MDL MFCD00167605
Clé InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
CID PubChem 28019
Nom IUPAC Sulfinatosulfonate de dipotassium
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Disulfite
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire K2S2O5
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 222.32
Pourcentage de pureté ≥96% (iodometric)
Qualité puriss. p.a.