Learn More
Ferricyanure de potassium, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-222053 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
Code produit. 10556412
Marque: Thermo Scientific Acros 424120050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13746-66-2
Formule moléculaire C6FeK3N6
Poids moléculaire (g/mol) 329.25
Numéro MDL MFCD00011392
Clé InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
CID PubChem 26250
Nom IUPAC tripotassium hexacyanoirontris(ylium)
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium ferricyanide
Note relative au nom 99+%
Couleur Orange au rouge
Forme physique Cristaux et fragments
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Formule linéaire K3Fe(CN)6
Fieser 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255
Merck Index 15,7751
Informations sur la solubilité Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 329.26
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.85