Learn More
Solution de ferrocyanure de potassium selon la pharmacopée européenne (PE), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Description
- Réactif de la pharmacopée européenne, solution
- Produit stable très pur développé et testé pour les applications de la pharmacopée européenne (EP).
- Celles-ci comprennent une utilisation dans les réactions d’identification des ions et des groupes fonctionnels (2.3.1) et comme réactif dans la réalisation de tests décrits dans plusieurs monographies de la PE.
- Traçabilité NIST.
- Ce réactif EP Reagecon est précis, stable et reproductible.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon en PEHD |
| Forme physique | Liquide |
| Technique | Test EP |
| Quantité | 100 ml |