Learn More
Hexafluorophosphate de potassium, 95 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377217
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 11377217
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011531.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17084-13-8 | F6KP | 184.062 g/mol
Potassium hexafluorophosphate is a soluble neutral salt used for synthesis. It is a source of the hexafluorophosphate anion, a non-coordinating anion that confers lipophilicity to its salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17084-13-8
Formule moléculaire F6KP
Poids moléculaire (g/mol) 184.062
Numéro MDL MFCD00011412
Clé InChI YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
CID PubChem 23688904
Nom IUPAC potassium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexafluorophosphate
Point de fusion 575°C
Couleur Blanc
pH 3.0 to 7.0
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in water (83.5mg/ml at 20°C).
Poids de la formule 184.07
Pourcentage de pureté ≤95%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.55 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..