Learn More
Fluorure d’hydrogène de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444020
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11444020
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13031.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Potassium hydrogen fluoride is used as an abrasive, as a pretreatment of metals before they are further processed, as a wood preservative and as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure d’hydrogène de potassium est utilisé comme abrasif, comme prétraitement des métaux avant leur transformation, comme conservateur du bois et comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (392 g/l). Également soluble dans l’éthanol.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-29-9
Formule moléculaire KHF2
Numéro MDL MFCD00011403
Synonyme Potassium bifluoride
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen fluoride
Point de fusion 239°C (decomposition)
pH 1
Quantité 100 g
Numéro UN UN1811
Merck Index 14,7610
Informations sur la solubilité Soluble in water (392g/L). Also soluble in ethanol.
Poids de la formule 78.1
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.37
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydrogen fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium hydrogen fluoride