Learn More
Fluorure d’hydrogène de potassium, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium hydrogen fluoride |
| Point de fusion | 239.0°C |
| Note relative au nom | 99+% |
| Couleur | Blanc à gris |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule linéaire | KHF2 |
| Numéro UN | 1811 |
| Fieser | 16,283 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium hydrogen fluoride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.