Learn More
Iodate d’hydrogène de potassium, étalon primaire, ACS, 99,95-100,05 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4782079
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11344987
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041986.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Taux maximal d’impuretés : Matières insolubles 0,01 %, SO4 0,005 %, Fe 0,001 %, Cl 0,02 %, Métaux lourds 0,001 (sous forme de Pb) %
Potassium hydrogen iodate acts as an oxidizing agent. Further, it serves as an intermediate for the synthesis of potassium iodate and also used as an analysis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13455-24-8
Formule moléculaire HI2KO6
Poids moléculaire (g/mol) 389.909
Numéro MDL MFCD00011400
Clé InChI ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23700942
Nom IUPAC Potassium ; acide iodique ; iodate
SMILES OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen iodate
Note relative au nom Primary Standard
Plage de pourcentage du dosage 99.95-100.05%
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Solubilité Soluble in water
Quantité 25 g
Poids de la formule 389.91
Qualité ACS