Learn More
Phtalate d’hydrogène de potassium, solution normalisée à 0,05 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303717
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 11303717
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035603.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-24-7
Formule moléculaire C8H5KO4
Poids moléculaire (g/mol) 204.222
Numéro MDL MFCD00013070
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
CID PubChem 23676735
Nom IUPAC 2-carboxybenzoate de potassium
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen phthalate
Note relative au nom Standardized Solution
Concentration 0.05N
Poids de la formule 204.23
Odeur Odorless
Quantité 1 L
Forme physique Liquide