Learn More
Phtalate d’hydrogène de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit. p-7073430 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
500g
Code produit. 10254300
Marque: Fisher Chemical P/5320/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Phtalate d’hydrogène de potassium, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, CAS :877-24-7, blanc, point de fusion :295°C, formule moléculaire :C8H5KO4, poids moléculaire :204.222, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :3,8 à 4,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-24-7
Formule moléculaire C8H5KO4
Poids moléculaire (g/mol) 204.222
Numéro MDL 13070
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
CID PubChem 23676735
Nom IUPAC potassium ; 2-carboxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Point de fusion 295°C
Couleur Blanc
pH 3,8 à 4,0
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Poids de la formule 204.22g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique