Learn More
Hydroxyde de potassium, solution normalisée 1,0 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323697
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
1L
20L
4L
Code produit. 11323697
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035592.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide
Couleur Incolore
Note relative au nom Standardized Solution
Numéro UN UN1814
Concentration 1.0N
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids de la formule 56.11
Quantité 1 L
Forme physique Liquide