Learn More
Hydroxyde de potassium, ACS, 85 % min, K2CO3 Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326808
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
50g
Code produit. 11326808
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013451.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour une utilisation dans la fabrication du savon, dans le blanchiment, en tant qu’électrolyte
In soap manufacture, in bleaching, as an electrolyte, as an absorbent, in dyestuffs, in liquid fertilizer, in electroplating, as a reagentPotassium hydroxide acts as a precursor for most of the soft and liquid soaps, and for numerous potassium-containing chemicals. It is widely used in the manufacture of detergents, fertilizer, rayon, paper, dyestuffs, various drugs, drug intermediates, fine chemicals, and petroleum products. In the field of organic chemistry, potassium hydroxide acts as a base, and is used in the synthesis of several organic compounds. Further, it finds application as an electrolyte in alkaline batteries, which are based on nickel-cadmium, nickel-hydrogen and manganese dioxide-zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1320°C to 1324°C
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide
Point de fusion 360°C
Note relative au nom For ACS analysis; Usually contains 10-15% water
Couleur Blanc
Forme physique Granulés
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 85% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,and glycerol. Slightly soluble in ether.
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids de la formule 56.11
Qualité ACS
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Aspect White pellets
Tension de vapeur 0.13 hPa at 611°C.
Densité 2.044 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium hydroxide