missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyde de potassium 1 000 ml, solution alcoolique Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits

Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
Spécification
Spécification
| Concentration | 0.01 M |
| Quantité | 1000 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium hydroxide,Alcoholic. 0.01M Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3009000
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu