Learn More
Potassium iodide, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Meets ACS Specifications
421.00€ - 830.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-11-0 |
---|---|
Formule moléculaire | IK |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.00 |
Numéro MDL | MFCD00011405 |
Clé InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
Nom IUPAC | iodure de potassium |
SMILES | [K+].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10000390
|
JT Baker
0227.0500 |
500 g |
421.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10773621
|
JT Baker
0227.1000 |
1 kg |
830.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Identifiants chimiques
7681-11-0 | |
166.00 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
[K+].[I-] |
IK | |
MFCD00011405 | |
iodure de potassium |
Spécification
1330°C (1013 hPa) | |
7681-11-0 | |
min. 99.0% | |
MFCD00011405 | |
[K+].[I-] | |
166.00 | |
3.13 g/cm³ (20°C) |
686°C | |
6.0 to 9.2 (5% Solution at 25°C) | |
IK | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
iodure de potassium | |
max. 0.2% (at 150°C) |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : conditions ambiantes