Learn More
Iodure de potassium, (cristalline), MP Biomedicals
Code produit. 11454762 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11454762 100 g -
11464762 500 g -
11474762 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11454762 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219151380
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium;iodide
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Iodide
Forme physique Crystalline
Quantité 100 g
Poids de la formule 166