Learn More
Iodure de potassium, solution à 10 %, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
Description
L’iodure de potassium est un composé ionique qui a été utilisé comme médicament (particulièrement en réponse à une exposition à l’iode radioactif). C’est un agent réducteur doux qui est facilement oxydé. Il est utilisé dans l’isolation à l’iode, dans les titrations redox et comme source d’iodure dans la synthèse organique. Il peut également agir comme catalyseur nucléophile pour l’alkylation des chlorures d’alkyle, des bromures ou des mésylates.
Spécification
Spécification
| Quantité | 500 mL |
| Poids de la formule | 166.01g/mol |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 10% |
| Densité | 1.07g/mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium iodide 10% solution
- Dangers
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: KI/H2O