Learn More
(Méta)périodate de potassium, ≥ 99,8 % (matière sèche, RT), Honeywell Fluka™
Code produit. 15605980 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15605980
Marque: Honeywell-Fluka 60450100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,8 % (matière sèche, RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-21-8
Formule moléculaire IKO4
Poids moléculaire (g/mol) 229.999
Numéro MDL MFCD00011407
Clé InChI FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
CID PubChem 516896
Nom IUPAC périodate de potassium
SMILES [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium (meta)periodate
Quantité 100 g
Formule linéaire KIO4
Numéro UN UN1479
Poids de la formule 230g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (dried material, RT)