Learn More
Métabisulfite de potassium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Description
Métabisulfite de potassium, certifié AR pour l’analyse
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 150°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3.5 to 4.5 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 222.33g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium metabisulfite
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.