Learn More
Métabisulfite de potassium, très pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10508260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10508260
Marque: Fisher Chemical P/5920/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Métabisulfite de potassium, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16731-55-8
Formule moléculaire K2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 222.31
Numéro MDL MFCD00167605
Clé InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
CID PubChem 28019
Nom IUPAC Sulfinatosulfonate de dipotassium
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 150°C
Couleur Blanc
pH 3.5 to 4.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 222.33g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium metabisulfite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.