Learn More
Métabisulfite de potassium, NF/FCC, granulaire, Macron Fine Chemicals™
Code produit. 15558384
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Poly
Conditionnement:
2.50kg
Code produit. 15558384
Marque: Avantor Macron 700006
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Metabisulfite
CAS 16731-55-8
Forme physique Granulaire
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire K2O5S2
Numéro MDL MFCD00167605
Synonyme potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
Clé InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC Sulfinatosulfonate de dipotassium
Poids moléculaire (g/mol) 222.31
CID PubChem 28019
Poids de la formule 222.33
Qualité FCC/NF
Conditionnement Poly
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • di-Potassium disulphite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: di-Potassium disulphite