Learn More
Oxyde de molybdène de potassium, anhydre, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328127
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11328127
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 022898.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13446-49-6 | K2MoO4 | 238.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-49-6
Formule moléculaire K2MoO4
Poids moléculaire (g/mol) 238.14
Numéro MDL MFCD00011370
Clé InChI NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
CID PubChem 6093816
SMILES [K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium molybdenum oxide, anhydrous
Point de fusion 919°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Dioxomolybdenumbis(olate) de dipotassium
Poids de la formule 238.14
Odeur Odorless
Aspect White powder
Densité 2.3