Learn More
Nitrate de potassium, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
250g
500g
5kg
Descrizione
KNO3, numéro CAS-7757-79-1, nitre, salpêtre, acide nitrique sel de potassium, kaliumnitrat, nitrate de potasse, vicknite, acide nitrique, sel de potassium, kalii nitras, nitrate de potassium, salpêtre, 500 g, 400°C, CHEBI:63043, blanc, 101,1 g/mol, FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N, nitrate de potassium, 334°C
Specifica
Specifica
| Point d’ébullition | 400°C |
| Point de fusion | 334°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6 to 8 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 250 g |
| Poids de la formule | 101.1g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium nitrate
- Attention
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto