Learn More
Pentachlororuthénate de potassium(III) hydraté, 99,95 % (analyse de métaux), Ru 25,4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336558
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11336558 1 g 1g
11326558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11336558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012173.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14404-33-2 | Cl5K2Ru | 356.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14404-33-2
Formule moléculaire Cl5K2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 356.52
Numéro MDL MFCD00058747
Clé InChI IXYMQZXAJLWXRK-UHFFFAOYSA-I
Synonyme dipotassium aquapentachlororuthenate, potassium pentachlororuthenate iii hydrate, dipotassium aquapentachlororuthenate iii, dipotassium pentachlororutheniumdiuide hydrate, potassium aquapentachlororuthenate iii , premion, ruthenate 2-, aquapentachloro-, dipotassium, oc-6-21
CID PubChem 16211344
Nom IUPAC pentachlororuthénium(2-) dipotassique ; hydrate
SMILES [K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium pentachlororuthenate(III) hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 356.54 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 25.4% min.