Learn More
Perchlorate de potassium, ≥ 98,5 % (T), purum p.a., Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium perchlorate |
| Point de fusion | >400°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Crystalline |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | KClO4 |
| Numéro UN | UN1489 |
| Poids de la formule | 138.55g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98.5% (T) |
| Odeur | Odorless |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion